Merck
183423
Sigma-Aldrich
4-氯苯乙醇
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4CH2CH2OH
CAS号:
分子量:
156.61
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
折射率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
110 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
InChI 密鑰
HZFRKZWBVUJYDA-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2