Merck
183202
Sigma-Aldrich
α,α-二苯基-γ-丁内酯
technical grade
别名:
4-羟基-2,2-二苯基丁酸内酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H14O2
CAS号:
分子量:
238.28
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
等级
technical grade
mp
77-79 °C (lit.)
SMILES字符串
O=C1OCCC1(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14O2/c17-15-16(11-12-18-15,13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
IRQJWIUKHLVISG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)