Merck
18069
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(4-溴苯基)乙胺
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(R)-(+)-4-溴-α-苯乙胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10BrN
CAS号:
分子量:
200.08
Beilstein:
2412319
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
光學活性
[α]20/D +20.5±1°, c = 3% in methanol
折射率
n20/D 1.566
密度
1.390 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@@H](N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI 密鑰
SOZMSEPDYJGBEK-ZCFIWIBFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
可能实行销售限制
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)