Merck
179868
Sigma-Aldrich
邻甲基间羟基二苯胺
96%
别名:
3-[(2-甲基苯基)氨基]苯酚, 3-羟基-2′-甲基二苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4NHC6H4OH
CAS号:
分子量:
199.25
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
96%
mp
48-53 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccccc1Nc2cccc(O)c2
InChI
1S/C13H13NO/c1-10-5-2-3-8-13(10)14-11-6-4-7-12(15)9-11/h2-9,14-15H,1H3
InChI key
SUHWXARLXCIBFK-UHFFFAOYSA-N
应用
m-(o-Toluidino)phenol (3-Hydroxy-2′-methyldiphenylamine) may be used to improve metal adhesion in tyres.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)