Merck
176885
Sigma-Aldrich
氨基二苯甲烷 盐酸盐
97%
别名:
二苯甲胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2CHNH2 · HCl
CAS号:
分子量:
219.71
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
293-295 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl.NC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N.ClH/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13H,14H2;1H
InChI 密鑰
CIHWJRSPVJBHGT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3