Merck
175250
Sigma-Aldrich
6-甲氧基-1-茚酮
≥97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10O2
CAS号:
分子量:
162.19
Beilstein:
1238602
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97%
形狀
solid
mp
105-109 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
COc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)9(7)6-8/h2,4,6H,3,5H2,1H3
InChI 密鑰
UJGDLLGKMWVCPT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
6-Methoxy-1-indanone was used in the synthesis of 5-methoxyninhydrin (2,2-dihydroxy-5-methoxy-1,3-indanedione).
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthetic Routes to Ninhydrins. Preparation of Ninhydrin, 5-Methoxyninhydrin, and 5-(Methylthio) ninhydrin.
Synthetic Communications, 21(21), 2231-2256 (1991)