Merck
174092
Sigma-Aldrich
2-乙酸戊酯
99%
别名:
1-甲基乙酸丁酯, 乙酸2-甲基丁酯, 乙酸仲戊酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COOCH(CH3)CH2CH2CH3
CAS号:
分子量:
130.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
表单
liquid
存货情况
available only in EU
SMILES字符串
O=C(C)OC(CCC)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-6(2)9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
GQKZRWSUJHVIPE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
89.1 °F - closed cup
闪点(°C)
31.7 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)