Merck
173584
Sigma-Aldrich
7-乙酰氧基-6-(2,3-二溴丙基)-4,8-二甲基香豆素
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H16Br2O4
CAS号:
分子量:
432.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
146-148 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)Oc1c(C)c2OC(=O)C=C(C)c2cc1CC(Br)CBr
InChI
1S/C16H16Br2O4/c1-8-4-14(20)22-16-9(2)15(21-10(3)19)11(6-13(8)16)5-12(18)7-17/h4,6,12H,5,7H2,1-3H3
InChI 密鑰
FCDMHZRMXOOYRQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3