About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H16O3
CAS号:
分子量:
148.20
Beilstein:
7566593
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
旋光性
[α]20/D −18.5±1°, neat
折射率
n20/D 1.420
密度
0.951 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOC(C)O[C@H](C)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-4-9-7(3)10-6(2)5-8/h6-8H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?/m1/s1
InChI key
VLECUSKDVHMJKF-ULUSZKPHSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter