Merck
17028
Sigma-Aldrich
N-乙酸-3-吲哚甲醛
≥97.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H9NO3
分子量:
203.19
Beilstein:
5431204
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥97.0%
表单
solid
反应适用性
reagent type: cross-linking reagent
mp
197-200 °C (lit.)
197-200 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)Cn1cc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO3/c13-7-8-5-12(6-11(14)15)10-4-2-1-3-9(8)10/h1-5,7H,6H2,(H,14,15)
InChI key
ZUUGBTJTGRTIFK-UHFFFAOYSA-N
其他说明
通过偶联到氨树酯合成吲哚甲醛树脂。可以通过该聚醛树脂的还原胺化反应来固定胺及衍生物。用 50% TFA 进行温和裂解
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
K.G. Estep et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 5300-5300 (1998)