Merck
跳至
166375
甲酰肼
别名:
Formylhydrazine, 甲酸肼
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
规格/货号是否有货价格
100 g
请联系客服了解存货情况
$295.00
关于此项目
线性分子式:
HCONHNH2
化学文摘社编号:
分子量:
60.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-867-9
Beilstein/REAXYS Number:
635759
MDL number:
$295.00
请联系客服了解存货情况
申请定制订单
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
mp
52-57 °C (lit.)
solubility
water: soluble 2.5%, clear, colorless
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
[H]C(=O)NN
InChI
1S/CH4N2O/c2-3-1-4/h1H,2H2,(H,3,4)
InChI key
XZBIXDPGRMLSTC-UHFFFAOYSA-N
Application
甲酰肼被用于合成1,2,4-三唑衍生物。它还被用于合成新型抗癌剂,6-N-甲酰氨基-12,13-二氢-1,11-二羟基-13-(β-D-吡喃葡萄糖基)-5H-吲哚[2,3-a]-吡咯并[3,4-c]咔唑-5,7(6H)-二酮。
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 1
此商品
107425130443751855
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
water: soluble 2.5%, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
mp
52-57 °C (lit.)
mp
159-161 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
mp
-
functional group
amine, hydrazine
functional group
amine, hydrazine
functional group
amine, hydrazine
functional group
hydrazine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)