Merck
165050
Sigma-Aldrich
4'-氰基乙酰苯胺
98%
别名:
4-乙酰氨苯甲腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CONHC6H4CN
CAS号:
分子量:
160.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
206-208 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C#N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves