Merck
162205
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-四甲基-对二甲苯-α,α′-二醇
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)4C6(CH2OH)2
CAS号:
分子量:
194.27
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
246-248 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1c(C)c(CO)c(C)c(C)c1CO
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)