Merck
159115
Sigma-Aldrich
4-甲基-2-吡唑啉-5-酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6N2O
CAS号:
分子量:
98.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
230-232 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CC1C=NNC1=O
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-5-6-4(3)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)
InChI 密鑰
GWYFIIHULJCWMO-UHFFFAOYSA-N
應用
4-Methyl-2-pyrazolin-5-one may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3