Merck
156140
Sigma-Aldrich
邻亚苯基氯膦酸
technical grade
别名:
2-氯-1,3,2-二氧环磷烯2-氧化物, 氯磷酸-1,2-亚苯基二酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4ClO3P
CAS号:
分子量:
190.52
Beilstein:
142368
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
bp
120 °C/9 mmHg (lit.)
SMILES 字串
ClP1(=O)Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C6H4ClO3P/c7-11(8)9-5-3-1-2-4-6(5)10-11/h1-4H
InChI 密鑰
KMWSGKPLIWNTEF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Reactant for preparation of:
  • Uridine diphosphate-glucose derivatives as potential chain terminators of β-glucan biosynthesis with antifungal activity
  • Vinyloxy phosphorus monomers
  • Phosphorylation agent
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)