Merck
155926
Sigma-Aldrich
2,3-二甲基环己醇,异构体混合物
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C6H9OH
CAS号:
分子量:
128.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.465 (lit.)
密度
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1CCCC(O)C1C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)