About This Item
线性分子式:
CH3CH(OCH2C6H5)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS号:
分子量:
309.36
Beilstein:
3065591
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥99.0% (T)
表单
solid
旋光性
[α]20/D +16.5±1°, c = 1% in methanol
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
112-114 °C (lit.)
112-117 °C
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[C@@H](OCc1ccccc1)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C16H23NO5/c1-11(21-10-12-8-6-5-7-9-12)13(14(18)19)17-15(20)22-16(2,3)4/h5-9,11,13H,10H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-,13+/m1/s1
InChI key
CTXPLTPDOISPTE-YPMHNXCESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
相关内容
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.