Merck
153885
Sigma-Aldrich
乙酰丙酮铊(I)
别名:
2,4-戊二酮 铊(I) 衍生物, Th(acac)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
TlC5H7O2
CAS号:
分子量:
303.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
表单
solid
反应适用性
core: thallium
reagent type: catalyst
mp
134 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)\C=C(\C)O[Tl]
InChI
1S/C5H8O2.Tl/c1-4(6)3-5(2)7;/h3,6H,1-2H3;/q;+1/p-1/b4-3-;
InChI key
QGQYKYKTENVDSC-LNKPDPKZSA-M
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)