Merck
15193
Sigma-Aldrich
Boc-D-Orn(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
Nα-叔丁氧羰基-Nδ-苄氧羰基-D-鸟氨酸, Nδ-Z-Nα-Boc-D-鸟氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H26N2O6
CAS号:
分子量:
366.41
Beilstein:
2400891
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (TLC)
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C18H26N2O6/c1-18(2,3)26-17(24)20-14(15(21)22)10-7-11-19-16(23)25-12-13-8-5-4-6-9-13/h4-6,8-9,14H,7,10-12H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,24)(H,21,22)/t14-/m1/s1
InChI 密鑰
QYYCZJUFHDLLOJ-CQSZACIVSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)