Merck
15132
Sigma-Aldrich
Boc-D-Met-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
Boc-D-蛋氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H19NO4S
CAS号:
分子量:
249.33
Beilstein:
4294122
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (TLC)
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CSCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-7(8(12)13)5-6-16-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m1/s1
InChI 密鑰
IMUSLIHRIYOHEV-SSDOTTSWSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3