方案
≥98.0% (HPLC)
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H19N3O7/c1-15(2,3)25-14(21)17-11(8-12(16)19)13(20)24-10-6-4-9(5-7-10)18(22)23/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H2,16,19)(H,17,21)/t11-/m0/s1
InChI key
IAPXDJMULQXGDD-NSHDSACASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3