Merck
15009
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(2-CF3)-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
Boc-2-(三氟甲基)-D-苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H18F3NO4
分子量:
333.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0% (TLC)
表单
solid
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C15H18F3NO4/c1-14(2,3)23-13(22)19-11(12(20)21)8-9-6-4-5-7-10(9)15(16,17)18/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m1/s1
InChI key
XKMOOODKNPYTEE-LLVKDONJSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)