Merck
149276
Sigma-Aldrich
5-硝基-2-呋喃甲醛二乙酸酯
98%
别名:
5-硝基糠醛二乙酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9NO7
CAS号:
分子量:
243.17
Beilstein:
255089
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
方案
98%
杂质
<2% 5-nitro-2-furaldehyde
SMILES字符串
CC(=O)OC(OC(C)=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3
InChI key
HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)