蒸汽密度
5 (vs air)
化驗
≥99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
密度
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
己酸乙酯是形成典型番石榴香气的气味来源之一。它还构成了新鲜的草莓香气。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
127.4 °F - closed cup
閃點(°C)
53 °C - closed cup