化驗
≥98.0% (CHN)
光學活性
[α]20/D +4.5±0.7°, c = 1% in acetone
SMILES 字串
C[C@@H](N(CCP(c1ccccc1)c2ccccc2)CCP(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C36H37NP2/c1-31(32-17-7-2-8-18-32)37(27-29-38(33-19-9-3-10-20-33)34-21-11-4-12-22-34)28-30-39(35-23-13-5-14-24-35)36-25-15-6-16-26-36/h2-26,31H,27-30H2,1H3/t31-/m1/s1
InChI 密鑰
ZVNAHLJBPYKGBV-WJOKGBTCSA-N
其他說明
双膦配体,用于铱催化的不饱和酮还原反应生成烯丙醇
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Organometallics, 14, 1489-1489 (1995)