Merck
147451
Sigma-Aldrich
四苯基氯化砷(V) 盐酸盐 水合物
别名:
Tetraphenylarsonium chloride hydrochloride hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)4AsCl·HCl·xH2O
分子量:
455.25 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
反應適用性
core: arsenic
reagent type: catalyst
mp
211-213 °C (lit.)
SMILES 字串
O.Cl.[Cl-].c1ccc(cc1)[As+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20As.2ClH.H2O/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;;;/h1-20H;2*1H;1H2/q+1;;;/p-1
InChI 密鑰
HRCBNZHNCWEFFR-UHFFFAOYSA-M
一般說明
四苯砷氯盐酸盐水合物常用作滴定试剂。
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Potentiometric titration of perchlorate with tetraphenylarsonium chloride and a perchlorate ion specific electrode
Baczuk RJ, et al.
Analytical Chemistry, 40(4), 685-689 (1968)