Merck
14630
Sigma-Aldrich
(-)-1,4-双-O-(4-氯苄基)-L-苏糖醇
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
别名:
(S,S)-(-)-1,4-双-(4-氯苄氧基)-2,3-丁二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H20Cl2O4
CAS号:
分子量:
371.26
Beilstein:
5295121
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
eCl@ss:
39020507
PubChem化学物质编号:
方案
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
旋光性
[α]20/D −6.0±0.5°, c = 3% in chloroform
mp
72-74 °C
官能团
chloro
ether
hydroxyl
SMILES字符串
O[C@@H](COCc1ccc(Cl)cc1)[C@@H](O)COCc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C18H20Cl2O4/c19-15-5-1-13(2-6-15)9-23-11-17(21)18(22)12-24-10-14-3-7-16(20)8-4-14/h1-8,17-18,21-22H,9-12H2/t17-,18-/m0/s1
InChI key
MBGYQXOSGYFFSY-ROUUACIJSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)