Merck
145343
Sigma-Aldrich
3,4-二甲氧基肉桂腈,主要为反式
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3CH=CHCN
CAS号:
分子量:
189.21
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
SMILES字符串
COc1ccc(\C=C\C#N)cc1OC
InChI
1S/C11H11NO2/c1-13-10-6-5-9(4-3-7-12)8-11(10)14-2/h3-6,8H,1-2H3/b4-3+
InChI key
WGPTVEZJYRFEGT-ONEGZZNKSA-N
一般描述
3,4-Dimethoxycinnamonitrile undergoes condensation with ethyl glycollate to yield 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-cyanotetrahydrofuran-4-one.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Lignans and related phenols. Part VI. Synthesis of 2-aryltertrahydrooxofuran derivatives.
Ayres DC and Mhasalkar SE.
J. Chem. Soc. Sect. C, 1885-1887 (1968)