Merck
144355
Sigma-Aldrich
4-氨基二苯磺酰胺
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H12N2O4S2
CAS号:
分子量:
312.36
MDL编号:
方案
99%
SMILES字符串
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O4S2/c13-10-6-8-12(9-7-10)20(17,18)14-19(15,16)11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
InChI key
TXWROWPXUQZXFZ-UHFFFAOYSA-N
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)