Merck
137278
Sigma-Aldrich
2-Phenoxybutyric acid
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH(OC6H5)CO2H
CAS号:
分子量:
180.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
bp
258 °C (lit.)
mp
79-83 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(Oc1ccccc1)C(O)=O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)