Merck
131733
Sigma-Aldrich
玫琮酸 二水合物
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H2O6 · 2H2O
CAS号:
分子量:
206.11
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
248 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.O.OC1=C(O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)