Merck
131075
Sigma-Aldrich
5-氯-2,3-吡啶二醇
95%
别名:
5-氯-2,3-二羟基吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4ClNO2
CAS号:
分子量:
145.54
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
95%
mp
295 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Oc1cc(Cl)cnc1O
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)