Merck
129038
Sigma-Aldrich
3,4-呋喃二甲酸二乙酯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O5
CAS号:
分子量:
212.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
折射率
n20/D 1.47 (lit.)
bp
155 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)c1cocc1C(=O)OCC