化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
122-124 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)CCNCc1ccccc1
InChI
1S/C11H18N2/c1-13(2)9-8-12-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
LLSJAFHDYCTFCM-UHFFFAOYSA-N
應用
N′-Benzyl-N,N-dimethylethylenediamine may be used in chemical synthesis studies.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)