Merck
125385
Sigma-Aldrich
2-氰基-6-甲基吡啶
97%
别名:
2-氰-6-甲基吡啶, 2-甲基-6-氰基吡啶, 6-甲基氰基吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6N2
CAS号:
分子量:
118.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
70-74 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c1-6-3-2-4-7(5-8)9-6/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
CMADFEQMYFNYCF-UHFFFAOYSA-N
應用
6-Methyl-2-pyridinecarbonitrile was used in the synthesis of zinc complexes bearing N,N′-bidentate entiopure ligands.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Zinc complexes bearing< i> N</i>,< i> N</i>'-bidentate entiopure ligands: Synthesis, structure and catalytic activity toward ring opening polymerisation of< i> rac</i>-lactide.
Nayab S, et al.
Polyhedron, 43(1), 55-62 (2012)