Merck
124206
Sigma-Aldrich
4-丁氧基苯甲酸
98%
别名:
p -(Butyloxy)benzoic acid, p -Butoxybenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3OC6H4CO2H
CAS号:
分子量:
194.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
liquid crystal
mp
147-150 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-10-6-4-9(5-7-10)11(12)13/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
LAUFPZPAKULAGB-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)