Merck
111090
Sigma-Aldrich
3-甲基-5-己烯-3-醇
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14O
CAS号:
分子量:
114.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
138-139 °C (lit.)
密度
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(C)(O)CC=C
InChI
1S/C7H14O/c1-4-6-7(3,8)5-2/h4,8H,1,5-6H2,2-3H3
InChI 密鑰
GBARKLJMQRUBKV-UHFFFAOYSA-N
應用
3-Methyl-5-hexen-3-ol can be used in chemical synthesis studies.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
111.0 °F - closed cup
閃點(°C)
43.89 °C - closed cup