Merck
11070
Sigma-Aldrich
香橙烯氧化物 2
≥95.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H24O
CAS号:
分子量:
220.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0%
SMILES 字串
C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@H]1[C@H]3[C@@H](CC[C@@]24CO4)C3(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-9-4-5-10-12(9)13-11(14(13,2)3)6-7-15(10)8-16-15/h9-13H,4-8H2,1-3H3/t9-,10-,11-,12-,13-,15-/m1/s1
InChI 密鑰
XPGWKKLDFXNBPJ-QTPLKFIXSA-N
生化/生理作用
香橙烯氧化物2是马缨丹的生物活性成分之一,具有抗菌性能。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves