Merck
110396
Supelco
铬变素 2B
别名:
对硝基苯偶氮变色酸 二钠盐, 酸性红 176
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H9N3Na2O10S2
CAS号:
分子量:
513.37
颜色索引号:
16575
Beilstein:
4109733
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
SMILES字符串
[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11N3O10S2.2Na/c20-12-7-11(30(24,25)26)5-8-6-13(31(27,28)29)15(16(21)14(8)12)18-17-9-1-3-10(4-2-9)19(22)23;;/h1-7,20-21H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChI key
AXUUHWJXDWBCSG-QIKYXUGXSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于测定硼酸、硼酸盐、锗、钴、镍、铜和稀土金属。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)