Merck
109843
Sigma-Aldrich
苯酚
reagent grade
别名:
苯酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5OH
CAS号:
分子量:
94.11
Beilstein:
969616
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
等級
reagent grade
蒸汽密度
3.24 (vs air)
蒸汽壓力
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
自燃溫度
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 84 g/L at 20 °C
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI 密鑰
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79.0 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 812-812 (1994)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 67-67 (1996)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 1-1 (1996)
Phenol-hypochlorite reaction for determination of ammonia.
Weatherburn M W.
Analytical Chemistry, 39(8), 971-974 (1967)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 270-270 (1996)