Merck
10910
Sigma-Aldrich
3-氧代戊酸甲酯
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥98.5% (GC)
别名:
PEM, 丙炔乙酸甲酯, 丙酰乙酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2COCH2CO2CH3
CAS号:
分子量:
130.14
Beilstein:
1753684
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
化驗
≥98.5% (GC)
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
73-74 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(=O)CC(=O)OC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
根据要求提供批量采购价
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter