Merck
108529
Sigma-Aldrich
二苯基膦酸
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2P(O)OH
CAS号:
分子量:
218.19
Beilstein:
2804567
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
mp
193-195 °C (lit.)
SMILES 字串
OP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11O2P/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)
InChI 密鑰
BEQVQKJCLJBTKZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)