Merck
104582
Sigma-Aldrich
2-溴-2′,5′-二甲氧基苯乙酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3COCH2Br
CAS号:
分子量:
259.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
83-85 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(OC)c(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C10H11BrO3/c1-13-7-3-4-10(14-2)8(5-7)9(12)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI 密鑰
RGQNFYVSEWDUEI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-Bromo-2′,5′-dimethoxyacetophenone can be used in composing phase change inks.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3