Merck
103918
Sigma-Aldrich
邻氯苯甲酰氯
95%
别名:
o-Chlorobenzoyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4COCl
CAS号:
分子量:
175.01
Beilstein:
386435
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
折射率
n20/D 1.572 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
mp
−4-−3 °C (lit.)
密度
1.382 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
InChI 密鑰
ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2-氯苯甲酰氯在固-液相转移催化条件下以聚乙二醇-400 为催化剂与芳香胺、硫氰酸铵反应生成 N-芳基-N′(2-氯苯甲酰)硫脲 。在聚苯乙烯基树脂的制备和再生过程中,2-氯苯甲酰氯会引起聚苯乙烯的酰化
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
255.2 °F - closed cup - DIN 51758
閃點(°C)
124 °C - closed cup - DIN 51758
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Simple and efficient synthesis of 2-chlorotritylchloride resin.
Orosz G and Kiss L.
Tetrahedron Letters, 39(20), 3241-3242 (1998)
Phase-transfer-catalyzed synthesis of N-aryl-N'-(2-chlorobenzoyl)-thiourea derivatives.
Zhang Y, et al.
Synthetic Communications, 27(5), 751-756 (1997)