Merck
103756
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-五氟苯甲酰胺
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6F5CONH2
CAS号:
分子量:
211.09
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
mp
146-149 °C (lit.)
SMILES 字串
NC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3