Merck
100781
Sigma-Aldrich
苄基甲基硫醚
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C8H10S
CAS号:
分子量:
138.23
EC 号:
UNSPSC代码:
12352100
方案
98%
折射率
n20/D 1.562 (lit.)
沸点
195-198 °C (lit.)
密度
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-7-9-13(10-8-11)14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChI key
WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)