Merck
ADVH99BD2792
AChemBlock
tert-butyl 6-fluoro-1,4-diazepane-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
218.27
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
tert-butyl 6-fluoro-1,4-diazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H19FN2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-5-4-12-6-8(11)7-13/h8,12H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
BAKGBADRUJJHIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/x208760-tert-butyl-6-fluoro-1-4-diazepane-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl 6-fluoro-1,4-diazepane-1-carboxylate
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/x208760-tert-butyl-6-fluoro-1-4-diazepane-1-carboxylate.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)