Merck
ADVH97AC7162
AChemBlock
2-Isopropyl-5-methylpyrazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
136.2
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-isopropyl-5-methylpyrazine
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4-10-8/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
PGTQKVQDZHXLOP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/u105778-2-isopropyl-5-methylpyrazine.html
Synonym
2-isopropyl-5-methylpyrazine
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u105778-2-isopropyl-5-methylpyrazine.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)