主要文件
ADVH95EC9C4F
AChemBlock
3-methylazetidin-2-one
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μL
€540.00
€540.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
100 μL
€540.00
About This Item
CAS号:
分子量:
85.11
MDL號碼:
€540.00
请联系客服了解存货情况
Iupac Name
3-methyl-2-azetidinone
Inchi Code
1S/C4H7NO/c1-3-2-5-4(3)6/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)
InChI 密鑰
XYAPRMQTKAOTJZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/s74937-3-methylazetidin-2-one.html
Synonym
3-methylazetidin-2-one
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s74937-3-methylazetidin-2-one.html
  • 技术规格说明书
  • 从最新的版本中选择一种:
    分析证书(COA)