Merck
ADVH94547AAA
AChemBlock
2-(2-formyl-5-nitrophenoxy)acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
225.16
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-(2-formyl-5-nitrophenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO6/c11-4-6-1-2-7(10(14)15)3-8(6)16-5-9(12)13/h1-4H,5H2,(H,12,13)
InChI key
AQBSXYORVWPBEY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t91816-2-2-formyl-5-nitrophenoxy-acetic-acid.html
Synonym
2-(2-formyl-5-nitrophenoxy)acetic acid
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t91816-2-2-formyl-5-nitrophenoxy-acetic-acid.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)